Szeretne újra bejelentkezni?
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
B21768.18 B21768.30 B21768.0B
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18
Boiling Pt: 244…246 °C
Melting Pt: 3,5 °C
Density: 1,110
Flash Pt: 114 °C (237 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005133
CAS Number: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség