Szeretne újra bejelentkezni?
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO135350500 ACRO135350010 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18
Boiling Pt: 245 °C (760 mmHg)
Density: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 115 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005133
CAS Number: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
UN: 3382
ADR: 6.1,
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség