Szeretne újra bejelentkezni?
DL-Penicillamine
Gyártó: Molekula
MOLE13853922-25G
DL-Penicillamine
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
MDL Number: MFCD00004856
CAS Number: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség