Szeretne újra bejelentkezni?
DL-Penicillamine 97+%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B24710.03 B24710.14 B24710.06
DL-Penicillamine 97+%
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21
Melting Pt: ∼ 212 °C (boml.)
MDL Number: MFCD00004856
CAS Number: 52-66-4
EINECS: 200-147-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség