Szeretne újra bejelentkezni?
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥98%, AcroSeal®
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO330070500EA 126000 HUF InStock
ACRO330070500
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥98%, AcroSeal®
1,2:3,4-Diepoxybutane
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Boiling Pt: 56°C - 58°C (25 mm Hg)
Melting Pt: 2°C - 4°C
Density: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 45°C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00005120
CAS Number: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség