Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM13232-250 CAYM13232-500 CAYM13232-100 CAYM13232-1
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24
MDL Number: MFCD00052874
CAS Number: 7210-77-7
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség