Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
B20864.88 B20864.09
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate ≥97%
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24
Melting Pt: 48…50 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00052874
CAS Number: 7210-77-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség