Szeretne újra bejelentkezni?
2-Mercaptothiazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L07058.14 L07058.06 L07058.03
2-Mercaptothiazole ≥97%
Formula: C₃H₃NS₂
MW: 117,19
Melting Pt: 77…80 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00022449
CAS Number: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség