Szeretne újra bejelentkezni?
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H28040.MC H28040.03 H28040.MD
3-Benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid ≥96%
Formula: C₁₂H₈O₃S
MW: 232,26
Melting Pt: 150…153 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00159542
CAS Number: 30006-03-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség