Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H34024.03 H34024.06
2-Amino-4-(3-bromophenyl)pyrimidine ≥95%
Formula: C₁₀H₈BrN₃
MW: 250,10
Melting Pt: 203…205 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01940446
CAS Number: 392307-25-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség