Szeretne újra bejelentkezni?
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H50305.03EA 125000 HUF InStock
H50305.03 H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00514518
CAS Number: 1134-50-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség