Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98%
Figyelem
ACRO269590100EA 29700 HUF InStock
ACRO269590100
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98%
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00010097
CAS Number: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166°C to 172°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség