Szeretne újra bejelentkezni?
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26997.06EA 101000 HUF InStock
H26997.06 H26997.03
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
6-Chloro-7-methylchromone
Formula: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,62
Melting Pt: 169…172 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00239401
CAS Number: 67029-84-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség