Szeretne újra bejelentkezni?
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L00903.06 L00903.14
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone ≥95%
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₂
MW: 266,29 g/mol
Melting Pt: ∼ 215 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00001198
CAS Number: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség