Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23223.06 B23223.03
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole ≥98%
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,30
Melting Pt: 153…156 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00046452
CAS Number: 21331-43-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség