Szeretne újra bejelentkezni?
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM13036-1 CAYM13036-250 CAYM13036-500 CAYM13036-100
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
MDL Number: MFCD00171753
CAS Number: 39091-01-5
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség