Szeretne újra bejelentkezni?
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H51723.03 H51723.06
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
Melting Pt: 244…248 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00171753
CAS Number: 39091-01-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség