Szeretne újra bejelentkezni?
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM13007-250EA 12300 HUF InStock
CAYM13007-250 CAYM13007-100 CAYM13007-500 CAYM13007-1
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
MDL Number: MFCD11869291
CAS Number: 1138444-37-7
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség