Szeretne újra bejelentkezni?
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO278730050EA 14100 HUF InStock
ACRO278730050 ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride ≥99%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅NO₅
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006926
CAS Number: 3027-38-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség