Szeretne újra bejelentkezni?
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L05508.22EA 26100 HUF InStock
L05508.22 L05508.14 L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅ClO₃
MW: 232,63
Melting Pt: 208…214 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00006928
CAS Number: 4053-08-1
EINECS: 223-760-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség