Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L17683.MDEA 23600 HUF InStock
L17683.MD L17683.03
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,08
Melting Pt: 244…246 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00228162
CAS Number: 24050-49-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség