Szeretne újra bejelentkezni?
1,4-Anthraquinone ≥94%
Gyártó: Alfa Aesar
L00573.06EA 31700 HUF InStock
L00573.06 L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22
Melting Pt: ∼ 218 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00013724
CAS Number: 635-12-1
EINECS: 211-228-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség