Szeretne újra bejelentkezni?
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Gyártó: Molekula
MOLE87448736-5GEA 12400 HUF InStock
MOLE87448736-5G MOLE87448736-25G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
MDL Number: MFCD00075445
CAS Number: 94790-37-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség