Szeretne újra bejelentkezni?
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
B23597.14EA 14200 HUF InStock
B23597.14 B23597.06 B23597.22
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Melting Pt: ∼ 200 °C (boml.)
MDL Number: MFCD00075445
CAS Number: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség