Szeretne újra bejelentkezni?
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO299430010EA 6580 HUF InStock
ACRO299430010 ACRO299430250 ACRO299430050
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00075445
CAS Number: 94790-37-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in DMF) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség