Szeretne újra bejelentkezni?
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Gyártó: Molekula
MOLE39093565-5GEA 30700 HUF InStock
MOLE39093565-5G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség