Szeretne újra bejelentkezni?
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L13470.14EA 63000 HUF InStock
L13470.14 L13470.06 L13470.03
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Melting Pt: 195…198 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség