Szeretne újra bejelentkezni?
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO303180050EA 10200 HUF InStock
ACRO303180050 ACRO303180250
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
EINECS: 000-000-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200°C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség