Szeretne újra bejelentkezni?
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Gyártó: Molekula
MOLEM53412202EA 27200 HUF InStock
MOLEM53412202
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380,2 g/mol
MDL Number: MFCD00274639
CAS Number: 148893-10-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség