Szeretne újra bejelentkezni?
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H26082.06EA 32100 HUF InStock
H26082.06 H26082.03 H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380,2 g/mol
Melting Pt: ∼ 185 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00274639
CAS Number: 148893-10-1
EINECS: 000-000-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség