Szeretne újra bejelentkezni?
O-Methylisourea hemisulphate ≥94%
Gyártó: Acros Organics
ACRO233030250EA 20300 HUF InStock
ACRO233030250 ACRO233030010 ACRO233032500
O-Methylisourea hemisulphate ≥94%
O-Methylisourea hemisulphate
Formula: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
MW: 123,12 g/mol
Melting Pt: 147°C - 153°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00040594
CAS Number: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség