Szeretne újra bejelentkezni?
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO406100050EA 32800 HUF InStock
ACRO406100050 ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00046360
CAS Number: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség