Szeretne újra bejelentkezni?
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
Synonyms: BOP-Cl
ACRO310060250EA 69900 HUF InStock
ACRO310060250 ACRO310060050
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formula: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00010077
CAS Number: 68641-49-6
EINECS: 000-000-0
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség