Szeretne újra bejelentkezni?
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A16773.22EA 79400 HUF InStock
A16773.22 A16773.14 A16773.36
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21
Boiling Pt: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00038831
CAS Number: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség