Szeretne újra bejelentkezni?
Isosorbide
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.03EA 503000 HUF InStock
PROOMM0126.03
Isosorbide
Isosorbide
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14
MDL Number: MFCD00064827
CAS Number: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség