Szeretne újra bejelentkezni?
Isosorbide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
A13989.30EA 45900 HUF InStock
A13989.30 A13989.0B A13989.18
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14
Melting Pt: 56…64 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064827
CAS Number: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség