Szeretne újra bejelentkezni?
Isosorbide dimethyl ether
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.02EA 294000 HUF InStock
PROOMM0126.02
Isosorbide dimethyl ether
Isosorbide dimethyl ether
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20
MDL Number: MFCD00064828
CAS Number: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség