Szeretne újra bejelentkezni?
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
A17516.14EA 15900 HUF InStock
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20
Boiling Pt: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Density: 1,165
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064828
CAS Number: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség