Szeretne újra bejelentkezni?
Isosorbide dimethyl ether ≥99%
Gyártó: Acros Organics
ACRO369911000EA 39300 HUF InStock
ACRO369911000 ACRO369910250
Isosorbide dimethyl ether ≥99%
Isosorbide dimethyl ether
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064828
CAS Number: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség