Szeretne újra bejelentkezni?
Iminostilbene
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.08EA 226000 HUF InStock
PROOMM0076.08
Iminostilbene
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
MDL Number: MFCD00005071
CAS Number: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség