Szeretne újra bejelentkezni?
Iminostilbene
Gyártó: Molekula
MOLE12960416-100GEA 84400 HUF InStock
MOLE12960416-100G
Iminostilbene
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
MDL Number: MFCD00005071
CAS Number: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség