Szeretne újra bejelentkezni?
Iminostilbene ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
B21323.14EA 24800 HUF InStock
B21323.14 B21323.36 B21323.22
Iminostilbene ≥97%
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
Melting Pt: 197…199 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005071
CAS Number: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség