Szeretne újra bejelentkezni?
Iminostilbene ≥97%
Gyártó: Acros Organics
ACRO162540100EA 10900 HUF InStock
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene ≥97%
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005071
CAS Number: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196°C to 202°C
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség