Szeretne újra bejelentkezni?
9-Phenylcarbazole ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H56827.14EA 149000 HUF InStock
H56827.14 H56827.06
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30
Melting Pt: 95…97 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00004965
CAS Number: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség