Szeretne újra bejelentkezni?
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L09678.03EA 21100 HUF InStock
L09678.03 L09678.06
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine ≥98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
MW: 151,19
Melting Pt: 67…69 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00005810
CAS Number: 767-64-6
EINECS: 212-186-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség