Szeretne újra bejelentkezni?
Estrone
Gyártó: U.S. Pharmacopeia
USPH1255001EA 119000 HUF InStock
USPH1255001
Estrone
Estrone
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS Number: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség