Szeretne újra bejelentkezni?
Estrone
Gyártó: Cayman Chemical
CAYM10006485-5EA 29800 HUF InStock
CAYM10006485-5 CAYM10006485-1 CAYM10006485-500 CAYM10006485-10
Estrone
Estrone
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS Number: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség