Szeretne újra bejelentkezni?
Estrone ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO117840250EA 258000 HUF InStock
ACRO117840250 ACRO117840050 ACRO117840010
Estrone ≥99%
Estrone
Formula: C₁₈H₂₂O₂
Melting Pt: 258°C - 261°C (D)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003620
CAS Number: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
ADR: 3,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258°C to 261°C
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Additional info limit of equilenin and equilin: passes test
HPLC ≥99.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +158° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)
Clarity of solution passes test
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség