Szeretne újra bejelentkezni?
Estriol
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0130.00EA 534000 HUF InStock
PROOMM0130.00
Estriol
Estriol
Formula: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS Number: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
Order Now
RENDELÉS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség