Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L04837.30EA 125000 HUF InStock
L04837.30 L04837.09
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
3-Methylbenzothiazolium iodide
Formula: C₈H₈INS
MW: 277,13
Melting Pt: 208…210 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00050297
CAS Number: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség